Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
allyl, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95% | description 95%, contains silver wool as stabilizer |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.559 | refractive index n20/D 1.532 | refractive index n20/D 1.4538 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.311 g/mL at 25 °C | density 1.171 g/mL at 25 °C | density 1.086 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.29 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?