Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
refractive index
n20/D 1.359
density
1.262 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
InChI key
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97% | description contains inhibitor, 97% | description contains 100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 97% | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% (CP) |
| density 1.262 g/mL at 25 °C | density 1.554 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.637 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.964 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.359 | refractive index n20/D 1.338 (lit.) | refractive index n20/D 1.337 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer | contains HQ, MEHQ as inhibitor | contains 100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor | contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.0 °F - closed cup
flash_point_c
22.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?