Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9506932
Assay:
≥98.0%
Form:
crystals
1440,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
mp
~288 °C (dec.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
InChI key
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
Other Notes
Spacer for preparing linked dimers
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description ≥97.0% (GC) | description analytical standard | description ACS reagent, 95.0-98.0% |
| assay ≥98.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 95.0-98.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp ~288 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
| form crystals | form - | form - | form liquid |
| functional group amine, hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?