Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł 1897,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
1897,50 zł
Cena katalogowa2530,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
147-152 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].C\C=C(/C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-3-4(2)5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1/b4-3+;
InChI key
IFJZXYDBLMMRCO-BJILWQEISA-N
Application
Potassium (2Z)-2-buten-2-yltrifluoroborate can be used as a substrate:
- In the asymmetric alkenylation of imines/aldimines using a rhodium based catalyst.
- In the Rh(I)-catalyzed allylic amines synthesis by reacting with N-tert-butanesulfinyl aldimines.
- In the ytterbium triflate catalyzed multicomponent synthesis of β-unsaturated α-amino esters.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% | description 95% |
| assay ≥95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 147-152 °C | mp −131.5-−131 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?