Przejdź do
720658
Furan-2,3-dicarboxylic acid
97%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
220-225 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
708216654795153281
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
220-225 °C
mp
175-179 °C
mp
147-151 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
carboxylic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)