Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
747,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
0.25 M in THF/hexanes
density
0.795 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
InChI key
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
- Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
- Tertiary amides to aldehydes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.25 M in THF/hexanes | description 1.0 M in THF | description 97% | description 1.6-3.2 M in heptane |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| concentration 0.25 M in THF/hexanes | concentration 1.0 M in THF | concentration - | concentration 1.6-3.2 M in heptane |
| density 0.795 g/mL at 25 °C | density 0.904 g/mL at 25 °C | density - | density 0.69 g/mL at 20 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form - | form solution |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?