Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI key
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?