Przejdź do
712221
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
928,00 zł
696,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5739897
696,00 zł
Cena katalogowa928,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1546915555
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
form
crystals
form
powder
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −8±1°, c = 1% in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)