Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł 363,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
363,80 zł
Cena katalogowa428,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
mp
43-47 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N(OC(C)c1ccc(CCl)cc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H32ClNO/c1-17(2)22(21-10-8-7-9-11-21)25(23(4,5)6)26-18(3)20-14-12-19(16-24)13-15-20/h7-15,17-18,22H,16H2,1-6H3
InChI key
WZYBDTCNEIULNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description 97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 43-47 °C | mp - | mp - | mp 126-129 °C (lit.) |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-tert-Butyl-O-[1-[4-(chloromethyl)phenyl]ethyl]-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)hydroxylamine](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/298/481/e5f98578-0ed3-446e-bed2-e277dfa06e5d/640/e5f98578-0ed3-446e-bed2-e277dfa06e5d.png)