Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
Cena katalogowa1560,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
123-128 °C
functional group
fluoro, phosphine
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
InChI key
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group fluoro, phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform | optical activity [α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane | optical activity [α]22/D +18.0°, c = 0.5% in chloroform | optical activity [α]22/D -19.0°, c = 0.5% in chloroform |
| mp 123-128 °C | mp >300 °C | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine} 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/514/e80e6c25-aa5f-4a4d-807f-fefae41a4b66/640/e80e6c25-aa5f-4a4d-807f-fefae41a4b66.png)