Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł 156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
density
1.164 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description low HCl, 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 1.164 g/mL at 25 °C | density 1.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.149 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.237 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?