Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 227,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
227,00 zł
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
acid value
~215
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
WVRFSLWCFASCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description 98% | description 97% | description 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.92 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| form liquid | form - | form solid | form powder |
| acid value ~215 | acid value - | acid value - | acid value - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?