Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
87-92 °C
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
InChI key
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?