Przejdź do
701424
L-Cysteine-2,3,3-d3
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCD2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mp
220 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(S)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-RBXBQAPRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
676128730890730939
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % D, 98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+3
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
220 °C
mp
220 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)