Przejdź do
700304
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
20 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.53
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
nanoparticles, solution
concentration
5 mg/mL in toluene
magnetization
>20 emu/g, at room temp. under 4500 Oe
avg. part. size
20 nm
particle size
20 nm (+/- 2nm TEM)
density
0.865 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700320725366747408
description
20 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
description
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
description
20 nm avg. part. size, 5 mg/mL in H2O
description
30 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, dispersion, 1 mg/mL Fe in H2O
particle size
20 nm (+/- 2nm TEM)
particle size
5 nm±1 nm (TEM; conforms)
particle size
18-22 nm
particle size
-
form
solution, nanoparticles
form
solution, nanoparticles
form
dispersion, nanoparticles
form
dispersion, nanoparticles
density
0.865 g/mL at 25 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C
density
1.00 g/mL at 25 °C
density
~1 g/mL at 25 °C, 0.988 g/mL at 25 °C
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
5 mg/mL in toluene
concentration
5 mg/mL in H2O
concentration
1 mg/mL Fe in H2O
avg. part. size
20 nm
avg. part. size
5 nm
avg. part. size
20 nm
avg. part. size
30 nm (TEM)
magnetization
>20 emu/g, at room temp. under 4500 Oe
magnetization
≥30 emu/g (at ambient temperature under 4500 Oe)
magnetization
>20 emu/g, at 4500Oe
magnetization
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
45.0 °F
flash_point_c
7.2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. When using Product 700304, Iron oxide, magnetic, is it common to see particulates settle on the bottom of the bottle or would this indicate a quality problem?
    1 answer
    1. Occasionally a precipitate will form in concentrated samples, but at the 5mg/ml concentration, there should be little, if any, particulate.
      Helpful?
  2. What is the coating thickness of oleic acid on product number 700312, 700320, and 700304, Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution?
    1 answer
    1. The suppliers of the magnetic iron oxide nanoparticles in toluene have indicated that the particles are essentially coated with a monolayer of oleic acid. Since the oleic acid is a long chain hydrocarbon there can exist some folding and irregular structure on the surface.  The suppliers estimate that one should add 1-2 nm to the particle size due to the presence of the oleic acid coating. From this, 1.5 nm is the closest approximation of coating thickness as provided by our suppliers.
      Helpful?
  3. What method is used to determine the magnetization of Product 700304, Iron oxide, magnetic nanoparticles?
    1 answer
    1. A Magnetic Susceptibility Balance is used to determine the magnetic properties of this product.
      Helpful?
  4. How should a sample of the Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution in toluene be prepared for analysis by transmission electron microscopy (TEM)?
    1 answer
    1. The particle size is determined by TEM.If the solution as provided is not diluted, a superlattice of multilayer nanocrystals will form on the grid, appearing to be an aggregate. The solution can be diluted with the same solvent that it was shipped in (toluene). A solution diluted to 0.1-0.5 mg/mL should be concentrated enough to get a nice picture. One drop per grid should be sufficient. (Since the solution is provided at a concentration of 5 mg/mL, this would be a 10- to 50-fold dilution.)After applying the sample to the grid, a drying time of a minimum of 10-15 minutes is recommended.After performing several successful dilutions and getting good results, the analyst will get a feel for the correct dilution just by judging the color and darkness of the diluted sample. If you see lone isolated dots in the TEM, then your sample is too dilute. If you cannot distinguish separate particles, it is too concentrated. Good record keeping will help to zero in on the best dilution factor for the type of picture that you want.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.