Przejdź do
699381
2,6-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
Mixture of L,L,D,D and Meso, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C7H1415N2O4
Masa cząsteczkowa:
199.13
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
powder
mp
295 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+9
SMILES string
[15NH2][13CH]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-RIQGLZQJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69966733240487481
description
Mixture of L,L,D,D and Meso, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
description
≥95.0% (NT)
description
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+9
mass shift
M+9
mass shift
-
mass shift
M+2
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
≥95.0% (NT)
assay
99% (CP)
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
mp
295 °C (dec) (lit.)
mp
~295 °C (lit.)
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)