Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483
density
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChI key
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Mercapto-1-nonanol (9-MNL) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It facilitates the immobilization of the surface atoms.
Application
9-MNL can be used in the surface modification of gold electrodes for the fabrication of biosensors for biomedical applications.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?