Przejdź do
69819
(−)-Butyl L-lactate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
Butyl (2S)-2-hydroxypropanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-036-3
Beilstein/REAXYS Number:
1721597
MDL number:
Assay:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −13±1°, neat
bp
183-190 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Application
(−)-Butyl L-lactate can be used as a precursor to synthesize poly(lactic acid) and in the synthesis of chiral mesogens (liquid crystals). It can also be used as a component in various pesticide formulations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W22050069799E34102
description
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥97%, FG
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
98%
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C, 1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
183-190 °C (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −13±1°, neat
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]14/D −10°, neat
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)