Merck
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
Synonim(y):
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
About This Item
Wzór liniowy:
CHF2CF2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
97%
bp
77 °C/760 mmHg
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)C(F)(F)C(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)