Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209344
Assay:
≥96.5% (GC), 97%
Form:
solid
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.5% (GC), 97%
form
solid
functional group
amine, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
InChI key
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥98.5% (GC) | description ≥96.5% (GC) |
| assay 97%, ≥96.5% (GC) | assay ≥96.5% (GC), 97% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥96.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solid | form solid | form liquid | form powder |
| functional group amine, ketone | functional group hydroxyl | functional group allyl | functional group bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?