Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
Nazwa produktu
Benzyldimethylhexylammonium chloride, ≥96.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥96.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% (AT) | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay ≥96.0% (AT) | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| reaction suitability core: ammonium, reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer | reaction suitability reaction type: phase-transfer, core: ammonium, reagent type: organic catalyst | reaction suitability core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst | reaction suitability reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer, core: ammonium |
| form powder | form powder | form crystalline | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?