Przejdź do
688207
1-N-Boc-2-piperidone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
399,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
399,50 zł
Cena katalogowa470,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
mp
29-36 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
InChI key
ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
934283CDS019730CDS003962
description
97%
description
≥95.0%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
29-36 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
liquid
form
semisolid
form
solid
form
solid
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)