Przejdź do
680974
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal of
concentration
0.5 M in THF
density
0.979 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
561975562025561029
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.979 g/mL at 25 °C
density
0.960 g/mL at 25 °C
density
0.960 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
< -20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)