Przejdź do
665339
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(I)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
757,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
171-175 °C
functional group
bromo, carboxylic acid, iodo
SMILES string
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
686417107905678910
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
mp
171-175 °C
mp
237-241 °C
mp
183-187 °C (lit.)
mp
143-147 °C
functional group
iodo, carboxylic acid, bromo
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, iodo
functional group
carboxylic acid, iodo, fluoro
high purity 2-Bromo-5-iodobenzoic acid
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)