Przejdź do
677345
1,2,4-Trimethylcyclohexane, mixture of isomers
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-783-4
Beilstein/REAXYS Number:
1900477
MDL number:
Assay:
97%
609,00 zł
Cena katalogowa812,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(C)C(C)C1
InChI
1S/C9H18/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
VCJPCEVERINRSG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T89109738999192384
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2234-75-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)