Przejdź do
673145
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
Synonim(y):
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-496-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C
functional group
thioether
SMILES string
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66249640563989257
description
97%
description
96%
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
97%
assay
96%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
56-60 °C
mp
19-23 °C
mp
74-76 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
thioether
functional group
thioether
functional group
-
functional group
-
3-Methyl-4-(methylthio)phenol Sigma-Aldrich
-
-
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)