Przejdź do
665142
Tris(triphenylphosphinegold)oxonium tetrafluoroborate
solid
Synonim(y):
Oxotris((triphenylphosphine)gold) tetrafluoroborate, Oxotris(triphenylphosphine)trigold tetrafluoroborate, Tris[(triphenylphosphino)aurio(I)]oxonium tetrafluoroborate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H45P3OAu3BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1480.56
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tris(triphenylphosphinegold)oxonium tetrafluoroborate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
SMILES string
[Au][O+]([Au])[Au].F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.3Au.BF4.O/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;2-1(3,4)5;/h3*1-15H;;;;;/q;;;;;;-1;+1
InChI key
HTZIGJMQHZNAQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a variety of gold catalyzed reactions including propargyl Claisen rearrangements.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
698466225665223662
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)