Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł 967,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Br2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
169-173 °C
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)c(Br)o1
InChI
1S/C5H2Br2O3/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9)
InChI key
BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of the effect of a furanyl halo-substituent on the intramolecular Diels-Alder reaction between the furan ring system and a pendant allylamide. The yield of the cycloaddition is improved with a C-5 bromide vs -chloro or -unsubstituted furan.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 169-173 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 259-261 °C (lit.) | mp 229-231 °C (lit.) |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| functional group bromo | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?