Przejdź do
653608
Aluminum
powder, <5 μm particle size, 99.5% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
UNSPSC Code:
11101705
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-072-3
MDL number:
Produkt 653608 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
reaction suitability
core: aluminum
resistivity
2.6548 μΩ-cm
particle size
<5 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Aluminum powder can be used for a variety of applications, such as:
  • generation of hydrogen from water
  • precursor in the chemical industry
  • mechanical alloying
  • energy materials
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)