Przejdź do
64685
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,1,2-Trimethoxyethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-175-9
Beilstein/REAXYS Number:
741876
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
SMILES string
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38539510906304050
description
≥98.0% (GC)
description
95%
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
anhydrous, 98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
bp
64 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
146 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.393, n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
functional group
ether, acetal
functional group
ether, acetal
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
72.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24332-20-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)