Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H33NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.44
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mol wt
335.44 g/mol
technique(s)
protein expression: suitable
CMC
19-25 mM (20-25°C)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
InChI key
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Application
N-Nonanoyl-N-methylglucamine has been used to reconstitute proteins into liposomes. It has also been used to study its effects on the oligomerization of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin.
Non-ionic, dialyzable detergent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?