Przejdź do
644102
5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
571,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
571,50 zł
Cena katalogowa762,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6/h1-4H
InChI key
NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
638285256005572470
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
98-102 °C (lit.)
mp
81-82 °C (lit.)
mp
124-125 °C (lit.)
mp
75-79 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
aldehyde, bromo
functional group
aldehyde, bromo
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde, chloro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)