Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1087,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-524-7
MDL number:
Assay:
≥95%
1087,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
functional group
thiocyanate, thioether
SMILES string
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?