Przejdź do
638579
Ethyl 2-bromo-(4-bromophenyl)acetate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
417,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-2-14-10(13)9(12)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
695769686158
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.642 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
functional group
bromo, ester
functional group
bromo, ester, fluoro, ketone
functional group
bromo
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)