Merck
695769
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10BrFO3
Masa cząsteczkowa:
289.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
40-44 °C
functional group
bromo, ester, fluoro, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)