Przejdź do
333786
L-Dopa-(phenyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
584,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6D3CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.21
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
optical activity
[α]27/D −11.5°, c = 5 in 1 M HCl
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(O)=O)c([2H])c(O)c1O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-UOCCHMHCSA-N
General description
L-Dopa-(phenyl-d3) is an isotopic analogue of 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine amino acid.
Application
L-Dopa-(phenyl-d3) can be used as an internal standard.
L-Dopa-(phenyl-d3) or (3-(3,4-dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)-L-alanine) can be used as an internal standard for the quantification of methyldopa in human plasma by LC-MS-MS based method.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
485446705187751316
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)