Przejdź do
615641
Cyclopentane-d10
99 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5D10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.19
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
bp
50 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475378480452175773
description
99 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+12
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
50 °C (lit.)
bp
155 °C (lit.)
bp
83 °C (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)