Przejdź do
615501
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Heptanedioic-d10 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C(CD2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
212 °C/10 mmHg
mp
103-105 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
756903615641475378
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
mp
103-105 °C
mp
-
mp
-94 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
bp
212 °C/10 mmHg
bp
-
bp
50 °C (lit.)
bp
155 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)