Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]OC([2H])(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,9D
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-NGOYZNFYSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 98 atom % D |
| mass shift M+10 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+5 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 19-20 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) |
| density 1.094 g/mL at 25 °C | density 1.020 g/mL at 25 °C | density 1.020 g/mL at 25 °C | density 1.053 g/mL at 25 °C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?