Przejdź do
603465
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
sec-Phenethyl-1-13C alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H513CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
425923492728491799
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
bp
-
bp
98 °C (lit.)
bp
184 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.691 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)