Przejdź do
609455
Ammonium-15N nitrate
60 atom % 15N
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
1687,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
15NH4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
60 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
1687,00 zł
Cena katalogowa2410,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
60 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488046488038299278
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
60 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N nitrate
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
31432-48-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)