Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
120.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N |
| assay 98% (CP) | assay 98.7% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?