Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7690,00 zł
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
optical activity
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 98 atom % 15N, 97% (CP) |
| assay 98% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) | assay 97% (CP), ≥97% (Chiral Purity) |
| mass shift M+2 | mass shift M+10 | mass shift M+6 | mass shift M+4 |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 226-230 °C (dec.) (lit.) | mp 226-230 °C (dec.) (lit.) | mp 226-230 °C (dec.) (lit.) | mp 226-230 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?