Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+17
SMILES string
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C](O)[13C]([2H])=[13C]1[2H])=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1,7+1,8+1D,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-DMCCTQHKSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP) | description 98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP) |
| mass shift M+17 | mass shift M+18 | mass shift M+17 |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| assay 95% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C (lit.) | mp 270-275 °C (dec) (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?