Przejdź do
425923
Phenacetin-ethoxy-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(4-Ethoxy-1-13C-phenyl)acetamide, p-Acetophenetidide-ethoxy-1-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
134-136 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
InChI key
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493341577820790281
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
mp
134-136 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)