Merck
609684
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
50 atom % 17O
About This Item
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
50 atom % 17O
Postać
gas
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases