Przejdź do
600059
tert-Butyl methyl ether-13C5
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(13CH3)313CO13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.11
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.781 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[13CH3]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-CVMUNTFWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
632368704733666726
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+6
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
-
density
0.781 g/mL at 25 °C
density
0.772 g/mL at 25 °C
density
0.793 g/mL at 25 °C
density
0.765 g/mL at 25 °C
bp
55-56 °C (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
bp
72-73 °C
bp
55-56 °C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-33.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173021-74-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)