Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Isotopic purity:
98 atom % 15N, 97 atom % D
Form:
solid
6900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N, 97 atom % D
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97 atom % D, 98 atom % 15N | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 13C | description 5-100 mM in water, 98 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable |
| isotopic purity 97 atom % D, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?