Przejdź do
596485
Benzotriazole-1-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Form:
solid
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-175 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
InChI key
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)