Przejdź do
590959
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Bromoethylene-13C2
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H213C13CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.93
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
form
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI key
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
General description
Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Bromination reaction pathway investigations
Features and Benefits
Features
  • High purity of Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C ensures optimal performance.
  • Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
  • Cost-effective solution for Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C applications.
  • Versatile use in different formulations involving Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C.
Benefits
  • Increases market competitiveness of products containing Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C.
  • Enhances product efficacy and reliability in formulations.
  • Reduces time to market for products utilizing Vinyl-13C2 Bromide gas, 99 atom % 13C.
  • Improves overall product quality and consumer satisfaction.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
691976715352488259
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
form
gas
form
gas
form
liquid
form
-
mp
-139 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
mp
-
mp
−119 °C (lit.)
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
bp
-13.4 °C (lit.)
bp
94-95 °C/25 mmHg
bp
37-40 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
101391-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)